Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulesæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Fjern utætheder med Thermo Scientific™ SilTite Ferrulesæt. Ferrulen danner en stærk, permanent, lufttæt forsegling omkring kapillarsøjlen.
- SilTite metalrør og møtrikker er lavet af samme materiale og har samme termiske udvidelseskoefficient
- Bunden af ferrulen er flad og danner en perfekt tætning med MS-grænsefladen
- Ferrulens temperaturtolerance er et godt stykke over grænsen for injektoren, MS-interfacet eller GC-ovnen
- I modsætning til andre bøsninger behøver de ikke efterspændes efter installation
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ferrule sæt |
| Oversigt | 290 MT231 |
| Til brug med (udstyr) | SilTite Sæt til Thermo Scientific DSQ GC-MS interface |
| Materiale | SilTite Metal |
| Inkluderer | To SilTite Møtrikker og ti hylstre |
| Diameter (metrisk) indvendig | 0,53 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.