Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulesæt
Artikelnummer. 10578405 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
SilTite Kit til Thermo Scientific ISQ GC-MS grænseflade
SilTite Kit til Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL injektorer
SilTite Sæt til Thermo Scientific DSQ GC-MS interface
Diameter (metrisk) indvendig:
0,1 til 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10578405
Brand: Thermo Scientific™ 290MA195
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern utætheder med Thermo Scientific™ SilTite Ferrulesæt.
Fjern utætheder med Thermo Scientific™ SilTite Ferrulesæt. Ferrulen danner en stærk, permanent, lufttæt forsegling omkring kapillarsøjlen.
  • SilTite metalrør og møtrikker er lavet af samme materiale og har samme termiske udvidelseskoefficient
  • Bunden af ferrulen er flad og danner en perfekt tætning med MS-grænsefladen
  • Ferrulens temperaturtolerance er et godt stykke over grænsen for injektoren, MS-interfacet eller GC-ovnen
  • I modsætning til andre bøsninger behøver de ikke efterspændes efter installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ferrule sæt
Oversigt 290 MA195
Til brug med (udstyr) SilTite Kit til Thermo Scientific ISQ GC-MS grænseflade
Materiale SilTite Metal
Inkluderer To SilTite Møtrikker og ti hylstre
Diameter (metrisk) indvendig 0,32 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.