Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulesæt
Artikelnummer. 10177904 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific DSQ GC-MS-grænseflade
Thermo Scientific ISQ GC-MS Interface
Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer
Diameter (metrisk) indvendig:
0,1 til 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) indvendig Pakningsstørrelse
10177904 Thermo Scientific ISQ GC-MS Interface 0,1 til 0,25 mm Pakke med 10
10578405 Thermo Scientific ISQ GC-MS Interface 0,32 mm Pakke med 10
10609965 Thermo Scientific ISQ GC-MS Interface 0,53 mm Pakke med 10
10792897 Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer 0,1 til 0,25 mm Pakke med 10
10661196 Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer 0,32 mm Pakke med 10
10086154 Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer 0,53 mm Pakke med 10
10007084 Thermo Scientific DSQ GC-MS-grænseflade 0,1 til 0,25 mm Pakke med 10
10097294 Thermo Scientific DSQ GC-MS-grænseflade 0,32 mm Pakke med 10
10724556 Thermo Scientific DSQ GC-MS-grænseflade 0,53 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10177904 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 290MA194
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Fjern utætheder med Thermo Scientific™ SilTite Ferrulesæt.
Fjern utætheder med Thermo Scientific™ SilTite Ferrulesæt. Ferrulen danner en stærk, permanent, lufttæt forsegling omkring kapillarsøjlen.
  • SilTite metalrør og møtrikker er lavet af samme materiale og har samme termiske udvidelseskoefficient
  • Bunden af ferrulen er flad og danner en perfekt tætning med MS-grænsefladen
  • Ferrulens temperaturtolerance er et godt stykke over grænsen for injektoren, MS-interfacet eller GC-ovnen
  • I modsætning til andre bøsninger behøver de ikke efterspændes efter installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ferrule sæt
Oversigt 290 MA194
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific ISQ GC-MS Interface
Materiale SilTite Metal
Inkluderer 2 SilTite nødder, 10 ferrules
Diameter (metrisk) indvendig 0,1 til 0,25 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.