Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Kolonneforbindelser
Artikelnummer. 15238923
Til brug med (udstyr):
Installation til kapillarsøjler
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 15238923
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 073230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer nem, lækagefri installation af kapillarsøjler uden brug af værktøj.
  • Eliminerer lækager
  • Ingen forurening
  • Ingen grund til at efterspænde efter temperaturcyklus
  • Renere spektre for bedre biblioteksmatches
Tekniske data
Type SilTite Nødder til Thermo Scientific
Oversigt Kolonneforbindelser
Til brug med (udstyr) Installation til kapillarsøjler