Få mere at vide
Silthiofam 100 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319425
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30319425 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30319425 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV16947000EA100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silthiofarm
CAS 175217-20-6
Analyt- eller komponentnavne Silthiofarm
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C13 H21 N O S Si
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H21NOSSi/c1-7-8-14-12(15)11-9(2)10(3)16-13(11)17(4,5)6/h7H,1,8H2,2-6H3,(H,14,15)
SMIL Cc1sc(c(C(=O)NCC=C)c1C)[Si](C)(C)C
IUPAC navn 4,5-dimethyl-N-prop-2-enyl-2-trimethylsilylthiophene-3-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethyl Acetate
Molekylvægt (g/mol) 267.46
Mængde 5 ml
Formel vægt 267.1113 g/mol