Få mere at vide
Siloxanblanding 61 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317409
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317409 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317409 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA30000061AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclomethicone 5∣Decamethyltetrasiloxane∣Dodecamethylcyclohexasiloxane∣Dodecamethylpentasiloxane∣Hexamethylcyclotrisiloxane∣Hexamethyldisiloxane∣Octamethylcyclotetrasiloxane∣Octamethyltrisiloxane∣Tetradecamethylhexasiloxane
CAS 541-02-6, 141-62-8, 540-97-6, 141-63-9, 541-05-9, 107-46-0
Analyt- eller komponentnavne Cyclomethicone 5∣Decamethyltetrasiloxane∣Dodecamethylcyclohexasiloxane∣Dodecamethylpentasiloxane∣Hexamethylcyclotrisiloxane∣Hexamethyldisiloxane∣Octamethylcyclotetrasiloxane∣Octamethyltrisiloxane∣Tetradecamethylhexasiloxane
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Cyclomethicone 5 100 μg/mL∣Decamethyltetrasiloxane 100 μg/mL∣Dodecamethylcyclohexasiloxane 100 μg/mL∣Dodecamethylpentasiloxane 100 μg/mL∣Hexamethylcyclotrisiloxane 100 μg/mL∣Hexamethyldisiloxane 100 μg/mL∣Octamethylcyclotetrasiloxane 100 μg/mL∣Octamethyltrisiloxane 100 μg/mL∣Tetradecamethylhexasiloxane 100 μg/mL