Få mere at vide
Buerkle™ Silo Sampler SiloPicker
Artikelnummer. 10006321 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10006321 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10006321 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53401100
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Buerkle™ Rustfrit stål SiloPicker Sampler er ideel til at tage prøver af bulkgods fra siloer.
  • Ideel til at tage prøver af bulkgods fra siloer
  • Ved hjælp af forlængerstængerne kan der tages prøver fra dybder ned til 3,5m
  • Indstiksdybden afhænger af massegodset
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Silo Sampler SiloPicker
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Til brug med (applikation) Bulkgodsprøver fra siloer
Diameter (metrisk) ydre top 50 mm
Længde (metrisk) 130 cm