Få mere at vide
Buerkle™ V4A Stainless Steel StickProof Sampler
Artikelnummer. p-8014586 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
410 mm
1100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10288080
Brand: Buerkle™ 53380410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et konisk indløb på spidsen, der tillader opsamling af enten meget små eller større mængder. Buerkle™ V4A Stainless Steel StickProof Sampler konstrueret i ét stykke uden kanter, riller eller sprækker for perfekt og nem rengøring.
  • Overflade elektropoleret
  • Forskellige prøvemængder op til ca. 50 ml
  • Inkl. klemme og 100 PE prøveudtagningsposer 120x170 mm
  • Prøvetager til pulver i pharma-området, lavet af rustfrit stål AISI 316L, materiale 1.4404
  • Den slanke spids kan nemt og dybt indsættes for at tage prøven
  • Fastgør posen med en robust klemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Klemme og hundrede 120 x 170 mm polyethylen prøveudtagningsposer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Slutte Elektropoleret
Certificeringer/compliance ISTA standard
Diameter (metrisk) ydre top 25 mm
Længde (metrisk) 410 mm