Få mere at vide
Buerkle™ V4A Stainless Steel StickProof Sampler
Artikelnummer. 10288080
Skift visning
Længde (metrisk):
410 mm
1100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10288080 410 mm Hver
10137681 1100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10288080 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53380410
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Har et konisk indløb på spidsen, der tillader opsamling af enten meget små eller større mængder. Buerkle™ V4A Stainless Steel StickProof Sampler konstrueret i ét stykke uden kanter, riller eller sprækker for perfekt og nem rengøring.
  • Overflade elektropoleret
  • Forskellige prøvemængder op til ca. 50 ml
  • Inkl. klemme og 100 PE prøveudtagningsposer 120x170 mm
  • Prøvetager til pulver i pharma-området, lavet af rustfrit stål AISI 316L, materiale 1.4404
  • Den slanke spids kan nemt og dybt indsættes for at tage prøven
  • Fastgør posen med en robust klemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pulverprøvetager
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Klemme og hundrede 120 x 170 mm polyethylen prøveudtagningsposer
Kapacitet (engelsk) 4.5 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Slutte Elektropoleret
Certificeringer/compliance ISTA standard
Diameter (metrisk) ydre top 25 mm
Længde (metrisk) 410 mm