Få mere at vide
Silodosin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16524424 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524424 100 mg
16534424 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524424 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464521000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 160970-54-7
Molekylær formel C25H32F3N3O4
Molekylvægt (g/mol) 495.54
InChI nøgle PNCPYILNMDWPEY-QGZVFWFLSA-N
IUPAC navn 1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-trifluorethoxy)phenoxy]ethyl}amino)propyl]-2,3-dihydro-1H-indol-7-carboxamid
SMIL C[C@H](CC1=CC2=C(N(CCCO)CC2)C(=C1)C(N)=O)NCCOC1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silodosin
Smeltepunkt >104.0°C
Mængde 100 mg
Formel vægt 495.54