missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Silodosin N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30421900
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421900 25 mg
30420031 50 mg
30414757 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS46504525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2361272-05-9
Molekylær formel C25H32F3N3O5
Molekylvægt (g/mol) 511.53
IUPAC navn 1-(3-hydroxypropyl)-1-oxido-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindol-1-ium-7-carboxamide
SMIL C[C@H](Cc1cc2CC[N+]([O-])(CCCO)c2c(c1)C(=O)N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Silodosin N-Oxide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32F3N3O5/c1-17(30-8-12-35-21-5-2-3-6-22(21)36-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(34,9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-,31?/m1/s1
Formel vægt 511.2294
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.