Få mere at vide
Silodosin b-D-Glucuronide Sodium Salt (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silodosin beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| CAS | 879292-24-7 |
| Molekylær formel | C31H39F3N3NaO10 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-[7-(Aminocarbonyl)-2,3-dihydro-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indol-1-yl]propyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C31H40F3N3O10.Na/c1-17(36-8-12-44-21-5-2-3-6-22(21)46-16-31(32,33)34)13-18-14-19-7-10-37(23(19)20(15-18)28(35)41)9-4-11-45-30-26(40)24(38)25(39)27(47-30)29(42)43;/h2-3,5-6,14-15,17,24-27,30,36,38-40H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,35,41)(H,42,43);/q;+1/p-1/t17-,24+,25+,26-,27+,30-;/m1./s1 |
| SMIL | C[C@H](CC1=CC2=C(C(=C1)C(=O)N)N(CC2)CCCO[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)C(=O)[O-])O)O)O)NCCOC4=CC=CC=C4OCC(F)(F)F.[Na+] |
| IUPAC navn | sodium;(2S,3S,4S,5R,6R)-6-[3-[7-carbamoyl-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindol-1-yl]propoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 693.64 |
| Formel vægt | 693.2485 |