Få mere at vide
Buerkle™ Forlængerstang til brug med Buerkle™ SiloDrill
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål AISI 304
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forlængelse |
| Materiale | Rustfrit stål (V2A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Forlænger til silobor |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Til brug med (applikation) | SiloDrill |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40 mm |
| Længde (metrisk) | 100 cm |