Få mere at vide
Buerkle™ Silo boremaskine
Artikelnummer. p-7084537 Shop alle Bürkle produkter
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål (AISI 304)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10535932
Brand: Buerkle™ 53011000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvis bulkgods transporteres over lange afstande (i lastbiler, jernbanegodsvogne), kan der ske adskillelse. Udtagning af prøven kun fra overfladen fører derfor til et forkert resultat. Repræsentative prøver fra alle lag i siloen kan tages med SiloDrill.
Repræsentative prøver fra alle lag af en lager- eller materialesilo kan tages med SiloDrill. SiloDrill passer gennem de fleste standardåbninger med en diameter på 90 mm.
  • Standardlængde 150 cm, kan forlænges i trin på 100 cm, max. 350 cm
  • Affjedret inderrør forhindrer fastklemning af grove korn
  • Skrabekant til sammenhængende stoffer
  • Robust, aftageligt T-håndtag
  • Borespids med boreblade for nem boring
  • Nem fjernelse af prøvekammeret, enkel rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Drill Sampler
Materiale Aluminium
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 13.53 oz.
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Diameter (metrisk) ydre top 40 mm
Længde (metrisk) 150 cm