Få mere at vide
Silitech, 63-200 μm, 60Å , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15503457 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15503457 25 kg 25kg
1 options
Artikelnummer. 15503457 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0202066
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til kromatografi; Kemisk syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silitech
CAS 7631-86-9
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 kg
Molekylær formel O2Si
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn silandion
Molekylvægt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vægt 60.08
Tæthed 2g/cm3 at 20°C