Få mere at vide
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikone hætter
Diameter (metrisk):
20 til 30 mm
30 til 40 mm
40 til 55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ensartet porestruktur
- God luftgennemtrængelighed
- Kemisk og temperaturbestandig
- Væskeafvisende og genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 20 til 30 mm |
| Til brug med (applikation) | Til forberedelse og sterilisering af kulturmedier |
| Længde (metrisk) | 28 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Farve | Pink (Pink) |
| Materiale | Silikone |