Få mere at vide
Ismatec™ Platinum-Cured Silicone Microbore Extension Pump Tubing
Slangestørrelse:
26
32
Pakningsstørrelse:
15m
Beskrivelse
- Translucent Autoanalysis Tubing
- Stands up to high-temperatures
- Biologically stable and autoclavable
- Long service life and outstanding fatigue resistance
- Resistant to ozone and UV light
- Won't crack, swell or harden
- FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.89 mm |
| Materiale | Silicone (Platinum-Cured) |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Til brug med | Masterflex Silicone (platinum cured) color-coded stopped tubing for Ismatic pumps |
| Til brug med (applikation) | Extending the length of tubing |
| Slangestørrelse | 26 |