Få mere at vide
Ismatec™ Platinum-Cured Silicone Microbore Extension Pump Tubing
Slangestørrelse:
26
32
Pakningsstørrelse:
15m
Beskrivelse
- Translucent Autoanalysis Tubing
- Stands up to high-temperatures
- Biologically stable and autoclavable
- Long service life and outstanding fatigue resistance
- Resistant to ozone and UV light
- Won't crack, swell or harden
- FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, USP Class IV |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.3 mm |
| Materiale | Silicone |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Til brug med | For Masterflex peristaltic pumps, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow |
| Til brug med (applikation) | Extending the length of tubing |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60°C |
| Slangestørrelse | 32 |
| Farve | Gray |
| Vis mere |