Få mere at vide
Silikoneviskositetsstandard, 50 mPas, Bookfield™
Artikelnummer. 13191133
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13191133 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 13191133 Leverandør Brookfield Leverandørnr. 50cPs
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
En bekvem og pålidelig metode til at kontrollere kalibreringen af de fleste Brookfield viskosimetre. Disse væsker kalibreres ved 25 °C i 500 ml flasker og leveres med instruktioner og kalibreringscertifikat. Disse Newtonske olier er ideelle til kalibrering af Brookfield viskosimetre, og hver enkelt kan spores til NIST standarder. Silikoneolier bør ikke bruges i malings- og fødevareindustrien. Ligeledes bør silikonevæske ikke bruges til kalibrering af glasviskosimetre på grund af belægningen af viskosimetervæggene.
  • Nøjagtighed: ±1%
  • Fremragende temperaturstabilitet
  • Anbefales til brug med Brookfield og de fleste andre rotationsviskosimetre
  • Økonomisk
Tekniske data
Emballage Flaske
Viskositet 50mPas
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL