Få mere at vide
Brand™ Silikone slange
Artikelnummer. p-8010388 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
7 mm
10 mm
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Pakke med 25
Artikelnummer. 15211399
Brand: Brand™ 143357
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar silikoneslange velegnet til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser.
  • Gennemskinnelig
  • Autoklaverbar (121 °C)
  • Bemærk: begrænset kemisk resistens ved brug med koncentrerede syrer
  • Minimum ordre på 25 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Slanger