Få mere at vide
Brand™ Silikone slange
Artikelnummer. 15211399 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
7 mm
10 mm
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) unitSize
15211399 4 mm 7 mm 1,5 mm Pakke med 25
15231399 6 mm 10 mm 2 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15211399 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 143357
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar silikoneslange velegnet til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser.
  • Gennemskinnelig
  • Autoklaverbar (121 °C)
  • Bemærk: begrænset kemisk resistens ved brug med koncentrerede syrer
  • Minimum ordre på 25 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Slanger