Få mere at vide
Integra Biosciences™ Silikoneslange til DOSE IT peristaltisk pumpe
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 3 m |
| Til brug med | Til DOSE IT peristaltisk pumpe |
| Til brug med (applikation) | Til en bred vifte af bortskaffelse af flydende affald udført på laboratoriebænken |