Få mere at vide
Brand™ Silikoneslange, 7 mm
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
7 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Beskrivelse
- Gennemskinnelig
- Autoklaverbar (121 °C)
- Bemærk: begrænset kemisk resistens ved brug med koncentrerede syrer
- Minimum ordre på 25 meter
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Slanger |