Få mere at vide
Brand™ Silikoneslange, 5 mm
Artikelnummer. 10505984 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Artikelnummer. 10505984
Brand: Brand™ 143358
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar silikoneslange velegnet til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser.
  • Gennemskinnelig
  • Autoklaverbar (121 °C)
  • Bemærk: begrænset kemisk resistens ved brug med koncentrerede syrer
  • Minimum ordre på 25 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Slanger