Få mere at vide
BRAND™ Silikone slange
Artikelnummer. 15291389 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15291389 5 mm 25m
10121681 4 mm 25m
15201399 6 mm 25m
10674162 9 mm 25m
15251399 12 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15291389 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 143355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 DKK
    352.82 DKK / 25m
    Spare 67.18 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Gennemsigtigt rør
  • Autoklaverbar (121° C)
  • Bemærk: begrænset kemisk resistens ved brug med koncentrerede syrer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
    Materiale Silikone gummi
    Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
    Samlet længde (metrisk) 25 m
    Slangestørrelse 3 x 5 mm
    Farve Gennemskinnelig