Få mere at vide
BRAND™ Silikone slange
Artikelnummer. 15251399 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Artikelnummer. 15251399
Brand: BRAND™ 143362
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtigt rør
  • Autoklaverbar (121° C)
  • Bemærk: begrænset kemisk resistens ved brug med koncentrerede syrer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
    Materiale Silikone gummi
    Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
    Samlet længde (metrisk) 25 m
    Slangestørrelse 8 x 12 mm
    Farve Gennemskinnelig