Få mere at vide
BRAND™ Silikone slange
Artikelnummer. 15201399 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15201399 6 mm 25m
10121681 4 mm 25m
15291389 5 mm 25m
10674162 9 mm 25m
15251399 12 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15201399 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 143356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.00 DKK
    412.59 DKK / 25m
    Spare 77.41 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Gennemsigtigt rør
  • Autoklaverbar (121° C)
  • Bemærk: begrænset kemisk resistens ved brug med koncentrerede syrer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
    Materiale Silikone gummi
    Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
    Samlet længde (metrisk) 25 m
    Slangestørrelse 4 x 6 mm
    Farve Gennemskinnelig