Få mere at vide
Heidolph™ Silikone slange
Artikelnummer. 10177651 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10177651 4,8 mm 1m
1 options
Artikelnummer. 10177651 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5253500000
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Platinbelagt silikoneslange til brug i lægemidler og biologi. Heidolph™ Silikoneslangen er meget glat, biokompatibel og inert.
  • Ekstremt glat inderside forhindrer bakterievækst.
  • Biokompatibel, minimal adsorption og absorption.
  • Gode flydeegenskaber.
  • Høj temperatur stabilitet.
  • Absolut inert, fri for blødgøringsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, FDA, opfylder GLP og NSF .
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4,8 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 9.8 mm
Tykkelse (metrisk) 2.5 mm
Til brug med Pumpe
Til brug med (applikation) Ekstremt glat indre forhindrer bakterievækst, biokompatibel med minimal adsorption og absorption, gode flowegenskaber, høj temperatur stabilitet, inert, fri for blødgøringsmidler, gennemskinnelig hvid.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Autoklaver i 30 minutter (ved 1 bar, bestråling.)
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Gaspermeabilitet Relativt højt
Begrænsninger Ikke egnet til koncentrerede opløsningsmidler, olier, syrer eller fortyndet kaustisk soda; relativt høj permeabilitet for gas.
Farve Gennemsigtig hvid
Maksimalt tryk Kontinuerlig/kort tid 0,8/1,8 bar
Vakuum niveau God
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Slanger til pumper