Få mere at vide
Cytiva Silikone slange
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rør, 140 mm, i.d. 3,1 mm
- Silikone
- Pakningsstørrelse 2 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slanger |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,1 mm |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Til brug med | Til P-1 peristaltisk pumpe |
| Samlet længde (metrisk) | 140 mm |
| Materiale | Silikone |