Få mere at vide
Heidolph™ Silikone slange
Artikelnummer. p-8014790 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Slangestørrelse:
0,5
4.8
6.4
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. 10721103
Brand: Heidolph™ 5253400000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Platinbelagt silikoneslange til brug i lægemidler og biologi. Heidolph™ Silikoneslangen er meget glat, biokompatibel og inert.
  • Ekstremt glat inderside forhindrer bakterievækst.
  • Biokompatibel, minimal adsorption og absorption.
  • Gode flydeegenskaber.
  • Høj temperatur stabilitet.
  • Absolut inert, fri for blødgøringsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Sterilitet Ikke steril
Slangestørrelse 0,5
Maksimalt tryk 0.7/1.7