Få mere at vide
Heidolph™ Silikone slange
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Slangestørrelse:
0,5
4.8
6.4
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Beskrivelse
- Ekstremt glat inderside forhindrer bakterievækst.
- Biokompatibel, minimal adsorption og absorption.
- Gode flydeegenskaber.
- Høj temperatur stabilitet.
- Absolut inert, fri for blødgøringsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Slangestørrelse | 0,5 |
| Maksimalt tryk | 0.7/1.7 |