Få mere at vide
Heidolph™ Silikone slange
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Slangestørrelse:
0,5
4.8
6.4
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Beskrivelse
- Ekstremt glat inderside forhindrer bakterievækst.
- Biokompatibel, minimal adsorption og absorption.
- Gode flydeegenskaber.
- Høj temperatur stabilitet.
- Absolut inert, fri for blødgøringsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI, FDA, opfylder GLP og NSF . |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.4 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.5 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Til brug med | Pumpe |
| Til brug med (applikation) | Ekstremt glat indre forhindrer bakterievækst, biokompatibel med minimal adsorption og absorption, gode flowegenskaber, høj temperatur stabilitet, inert, fri for blødgøringsmidler, gennemskinnelig hvid. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -80 °C |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |