Learn More
Heidolph™ Silikone slange
Shop All Heidolph Instruments Products
Click to view available options
Slangestørrelse:
0,5
4.8
6.4
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
Unit Size:
1m
Description
- Ekstremt glat inderside forhindrer bakterievækst.
- Biokompatibel, minimal adsorption og absorption.
- Gode flydeegenskaber.
- Høj temperatur stabilitet.
- Absolut inert, fri for blødgøringsmidler.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Tykkelse (metrisk) | 2,5 mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Slangestørrelse | 4.8 |
| Maksimalt tryk | 0.8/1.8 |