Få mere at vide
Heidolph™ Silikone slange
Artikelnummer. 10751673 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
3,1 mm
7,9 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10751673 7,9 mm Hver
10117801 3,1 mm Hver
10711103 0,8 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10751673 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5253200000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med enkelt- og flerkanalspumper (ikke egnet med lille kassette)
  • Anvendelse: Platinbelagt silikoneslange til brug i lægemidler og biologi
  • Funktioner:
    • Ekstremt glat inderside forhindrer bakterievækst
    • Biokompatibel, minimal adsorption og absorption
    • Bedste flowegenskaber, høj temperaturstabilitet
    • Absolut inert, fri for blødgøringsmidler
  • Materiale: Polydimethylsiloxan med kiseljord og silikoneadditiver; gennemskinnelig hvid; fremragende modstand mod starttryk
  • Overholder standarderne:USP Klasse VI, FDA, opfylder GLP og NSF
  • Temperaturområde: -80 til +200 °C
  • Sterilisering: Kan autoklaveres i 30 min. ved 1 bar eller steriliseret ved bestråling
  • Begrænsning: Ikke egnet til koncentrerede opløsningsmidler, olier, syrer eller fortyndet kaustisk soda; relativt høj permeabilitet for gas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 7,9 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 12.9 mm
Samlet længde (metrisk) 1 m
Tykkelse (engelsk) 2,5 mio
Til brug med Enkeltkanals pumper
Emballagemængde 1 stk.
Sterilitet Ikke steril
Slangestørrelse 12.9 mm
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 0,8/1,8 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Slanger