Få mere at vide
Brand™ Silikoneslange, 10 mm
Artikelnummer. 15261399 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Artikelnummer. 15261399
Brand: Brand™ 143364
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar silikoneslange velegnet til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser.
  • Gennemskinnelig
  • Autoklaverbar (121 °C)
  • Bemærk: begrænset kemisk resistens ved brug med koncentrerede syrer
  • Minimum ordre på 25 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Tykkelse (metrisk) 2.5 mm
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Slanger