Beskrivelse
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, mad og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikoneslange er peroxidhærdet, giver fremragende varmebestandighed og et lavt kompressionssæt.
- Lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig slange
- Elastomer er FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) og opfylder USP Klasse VI krav
- Fremstillet iht GMP
- Steriliser ved autoklave eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,19 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,8 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,31 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 24.9 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,06 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Vis mere |