Få mere at vide
Masterflex™ Silikone slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
4,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
8 mm
Tykkelse (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Beskrivelse
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, mad og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikoneslange er peroxidhærdet, giver fremragende varmebestandighed og et lavt kompressionssæt.
- Lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig slange
- Elastomer er FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) og opfylder USP Klasse VI krav
- Fremstillet iht GMP
- Steriliser ved autoklave eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,8 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0,8 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 230 °c |