Få mere at vide
Lauda™ Silikone rør
Diameter (metrisk) indvendig:
11 mm
Diameter (metrisk) Brønd:
33 mm
Beskrivelse
- Til installation ved højere luftfugtighed
- Fremstillet af silikone
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -70 °C til +120 °C |
| Type | Slanger |
| Materiale | EPDM gummi |
| Diameter (metrisk) indvendig | 11 mm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 33 mm |