Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone slange
Artikelnummer. 10787121 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2,25 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
10m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10787121 3 mm 0,75 mm 10m
10430313 1,0 mm 1,0 mm 10m
10664372 10,0 mm 2,0 mm 10m
10726931 12,5 mm 2,25 mm -
10727121 16 mm 25 mm 10m
10101801 2 mm 1,0 mm 10m
10111801 3 mm 1,0 mm 10m
10644182 4 mm 1,5 mm 10m
10539201 5 mm 1,5 mm 10m
11507083 6 mm 1,5 mm 10m
10549201 6,5 mm 1,5 mm 10m
11527083 8 mm 2 mm 10m
10101701 9 mm 2 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10787121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.78 DKK
    91.50 DKK / 10m
    Spare 48.28 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Til konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler.
Fås i forskellige diametre
Specifica
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 0,75 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.