Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone slange
Artikelnummer. 10727121 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2,25 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 10727121
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler.
Fås i forskellige diametre
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 25 mm