Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone slange
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2,25 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10,0 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2,0 mm |