Få mere at vide
Lauda™ Silikone rør
Artikelnummer. p-8008320
Diameter (metrisk) indvendig:
8 mm
Temperaturområde:
-60 °C til +100 °C
10 °C til 100 °C
Artikelnummer. 10027961
Brand: Lauda™ LZS 001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Silikoneslange med skumgummiisolering
  • 8 mm indvendig diameter (9 mm isoleret)
  • Til temperaturer fra -60 til +100° C
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til tilslutning af termostat
Temperaturområde -60 °C til +100 °C
Type Silikoneslange med skumgummiisolering
Materiale Silikone
Længde (engelsk) 3 ft.
Længde (metrisk) 1 m
Diameter (metrisk) indvendig 8 mm