Få mere at vide
Lauda™ Silikone rør
Diameter (metrisk) indvendig:
8 mm
Temperaturområde:
-60 °C til +100 °C
10 °C til 100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til tilslutning af termostat |
| Temperaturområde | 10 °C til 100 °C |
| Type | Silikone slange |
| Materiale | Silikone |
| Længde (metrisk) | 1 m |
| Diameter (metrisk) indvendig | 8 mm |