Få mere at vide
Cytiva Silikone rør
Artikelnummer. 11370002 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
11370002 2,1 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11370002 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 19469101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 DKK
    607.00 DKK / Pakke med 2
    Spare 58.00 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
140 mm længde x 2,1 mm indvendig diameter
Silikoneslange til peristaltisk pumpe P-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 2,1 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (metrisk) 14 cm
Til brug med Peristaltisk pumpe P-1
Produkttype Slanger