Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone slange
Artikelnummer. p-8003107
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Artikelnummer. 10058460
Brand: Deutsch Neumann™ 3101014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Egnet til brug med peristaltiske pumper. Deutsch Neumann™ Silikoneslangen er gennemsigtig, certificeret fødevarekvalitet og velegnet til almindelig laboratoriebrug.
  • Temperaturområde fra -60 °C til +200 °C (korte perioder op til +260 °C)
  • Opfylder følgende standarder: BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
  • Test for biokompatibilitet iht ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Tekniske data
Certificeringer/compliance BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10, Ph Eur.2.Edition
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med Peristaltiske pumper
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Emballagemængde 1 rulle
Farve Klarhed
Hårdhed 60 (Shore A,± 5)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C