Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Beskrivelse
- Temperaturområde fra -60 °C til +200 °C (korte perioder op til +260 °C)
- Opfylder følgende standarder: BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
- Test for biokompatibilitet iht ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10, Ph Eur.2.Edition |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Til brug med | Peristaltiske pumper |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Emballagemængde | 1 rulle |
| Farve | Klarhed |
| Vis mere |