Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone slange
Artikelnummer. 10394081
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Artikelnummer. 10394081
Brand: Deutsch Neumann™ 3100407
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Egnet til brug med peristaltiske pumper. Deutsch Neumann™ Silikoneslangen er gennemsigtig, certificeret fødevarekvalitet og velegnet til almindelig laboratoriebrug.
  • Temperaturområde fra -60 °C til +200 °C (korte perioder op til +260 °C)
  • Opfylder følgende standarder: BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
  • Test for biokompatibilitet iht ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Tekniske data
Certificeringer/compliance BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10, Ph Eur.2.Edition
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Til brug med Peristaltiske pumper
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Emballagemængde 1 rulle
Farve Klarhed
Hårdhed 60 (Shore A,± 5)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt