Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone slange
Artikelnummer. 10201821
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
25m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10201821 6 mm 9 mm -
10058460 10 mm 14 mm -
10529661 1 mm 3 mm -
10693911 3 mm 5 mm -
10577541 2 mm 4 mm -
10768921 12 mm 16 mm -
10603921 3 mm 6 mm -
10088290 4 mm 6 mm -
10394081 4 mm 7 mm -
10323611 6 mm 10 mm 25m
10602411 5 mm 8 mm -
10454281 7 mm 10 mm -
10028440 8 mm 11 mm -
10272101 8 mm 12 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10201821 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3100609
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Egnet til brug med peristaltiske pumper. Deutsch Neumann™ Silikoneslangen er gennemsigtig, certificeret fødevarekvalitet og velegnet til almindelig laboratoriebrug.
  • Temperaturområde fra -60 °C til +200 °C (korte perioder op til +260 °C)
  • Opfylder følgende standarder: BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
  • Test for biokompatibilitet iht ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Tekniske data
Certificeringer/compliance BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10, Ph Eur.2.Edition
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Til brug med Peristaltiske pumper
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Emballagemængde 1 rulle
Farve Klarhed
Hårdhed 60 (Shore A,± 5)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C