Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone gummipropper
Diameter (metrisk) bund:
18 mm
50,5 mm
56 mm
60 mm
64,5 mm
71 mm
79 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Top:
24 mm
59,5 mm
65 mm
70 mm
75,5 mm
83 mm
92 mm
107 mm
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) bund | 79 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 92 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Silikoneprop |