Få mere at vide
BRAND™ Silikone propper
Artikelnummer. 10079620 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
12,5 mm
14 mm
17 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund unitSize
10079620 17 mm Pakke med 10
10131821 14 mm Pakke med 10
10796891 12,5 mm Pakke med 10
10243201 21 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10079620 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 144330
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikonekonstruktion med naturlig farve. Forhindrer spild under arbejde i laboratoriet.
  • Silikonegummi konstruktion
  • Bruges til at forhindre utilsigtede lækager og spild
  • Naturlig farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 25 mm
Farve Neutral
Diameter (metrisk) bund 17 mm
Diameter (metrisk) Top 22 mm
Materiale Silikone